3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine
CFF984. 017148-1G
CHMPCFF984.EA 0 EUR
CHMPCFF984. FLUO017148-1G
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
3-Chlor-6-hydrazinopyridazin
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
MDL: MFCD00051740
CAS-Nummer: 17284-97-8