4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
017159-1G
017159-5G
FLUO017159-1GEA
76.4
EUR
FLUO017159-1G
FLUO017159-5G
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₁FN₂O₃ Molecular Weight: 226.20 g/mol |
MDL:
MFCD00798369 CAS-Nummer: 238418-75-2 |