1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1141.1
017161-1G
CHMPCFF1141.1EA
522
EUR
CHMPCFF1141.1
FLUO017161-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 210,20 g/mol |
MDL:
MFCD00798372 CAS-Nummer: 778-56-3 |