N-Isopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1195.1
017168-2.5G
CHMPCFF1195.1EA
522
EUR
CHMPCFF1195.1
FLUO017168-2.5G
N-Isopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-Isopropyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₂ |
MDL:
MFCD00798379 CAS-Nummer: 146366-00-9 |