3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-Bromo-2-formylthiophene
017210-2.5G
FLUO017210-2.5GEA 0 EUR
FLUO017210-2.5G
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
3-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Molecular Weight: 191.05 g/mol
MDL: MFCD00126680
CAS-Nummer: 930-96-1