3,4-Diaminobenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
017243-1G
FLUO017243-1GEA
34.1
EUR
FLUO017243-1G
3,4-Diaminobenzonitril
3,4-Diaminobenzonitril
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00723901 CAS-Nummer: 17626-40-3 |