3-(Dimethylamino)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF250.1
017301-1G
CHMPCFF250.1EA
268
EUR
CHMPCFF250.1
FLUO017301-1G
3-(Dimethylamino)benzamid
3-(Dimethylamino)benzamid
Formel:
C₉H₁₂N₂O |
MDL:
MFCD01196355 CAS-Nummer: 33225-17-1 |