2,6-Dimethoxyanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF294.1 017336-1G
CHMPCFF294.1EA 348 EUR
CHMPCFF294.1 FLUO017336-1G
2,6-Dimethoxyanilin
2,6-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
MDL: MFCD00053934
CAS-Nummer: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III