3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF295.5
017337-5G
017337-1G
CHMPCFF295.5EA
613
EUR
CHMPCFF295.5
FLUO017337-5G
FLUO017337-1G
3-(Chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₃H₃ClN₂O |
MDL:
MFCD00052097 CAS-Nummer: 51791-12-9 |