1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(1-Piperidinyl)benzonitrile, 2-Piperidinobenzonitrile
CFF300.5 017342-5G
CHMPCFF300.5EA 268 EUR
CHMPCFF300.5 FLUO017342-5G
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
1-(2-Cyanphenyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Molecular Weight: 186.26 g/mol
MDL: MFCD00049221
CAS-Nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1