5-Isoxazolcarbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF304.5
CFF304.25
017346-5G
CHMPCFF304.5EA
508
EUR
CHMPCFF304.5
CHMPCFF304.25
FLUO017346-5G
5-Isoxazolcarbonylchlorid
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Formel:
C₄H₂ClNO₂ Molecular Weight: 131,52 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C (1013 hPa) |
MDL:
MFCD00067868 CAS-Nummer: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |