2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Cyanbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Cyanbenzolsulfochlorid
CFF309.2.5
CFF309.10
CFF309.25
017349-25G
017349-1G
017349-5G
CHMPCFF309.2.5EA
268
EUR
CHMPCFF309.2.5
CHMPCFF309.10
CHMPCFF309.25
FLUO017349-25G
FLUO017349-1G
FLUO017349-5G
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
2-Cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₄ClNO₂S Molecular Weight: 201.63 g/mol Schmelzpunkt: 67,5 |
MDL:
MFCD00052341 CAS-Nummer: 69360-26-5 UN: 3261 ADR: 8 II |