2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF387.5
CFF387.10
CFF387.25
017412-5G
017412-10G
017412-25G
017412-1G
CHMPCFF387.5EA
375
EUR
CHMPCFF387.5
CHMPCFF387.10
CHMPCFF387.25
FLUO017412-5G
FLUO017412-10G
FLUO017412-25G
FLUO017412-1G
2,4-Dimethyl-5-thiazolcarbonsäure
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₂S |
MDL:
MFCD00052943 CAS-Nummer: 53137-27-2 |