1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
017521-1G
017521-5G
FLUO017521-1GEA
134
EUR
FLUO017521-1G
FLUO017521-5G
1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid
1,4-Benzodioxan-2-carbonylchlorid
Formel:
C₉H₇ClO₃ |
MDL:
MFCD02180342 CAS-Nummer: 3663-81-8 |