4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
018022-100G
FLUO018022-100GEA 135 EUR
FLUO018022-100G
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185.11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…124 °C
MDL: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3