3-(4-Bromphenyl)propiononitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-(4-Bromophenyl)propanenitrile
018025-1G
FLUO018025-1GEA 91.5 EUR
FLUO018025-1G
3-(4-Bromphenyl)propiononitril
3-(4-Bromphenyl)propiononitril
Formel: C₉H₈BrN
Molecular Weight: 210,0705 g/mol
MDL: MFCD01310795
CAS-Nummer: 57775-08-3