1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
018129-1G
FLUO018129-1GEA 359 EUR
FLUO018129-1G
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₅N₃
MDL: MFCD03412117
CAS-Nummer: 104396-10-3