4-Acetoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018147-10G
FLUO018147-10GEA
0
EUR
FLUO018147-10G
4-Acetoxybenzoesäure
4-Acetoxybenzoesäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol |
MDL:
MFCD00002540 CAS-Nummer: 2345-34-8 EINECS: 219-066-9 |