1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018155-10G
FLUO018155-10GEA
372
EUR
FLUO018155-10G
1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Acetylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₉H₁₀N₂OS |
MDL:
MFCD00041170 CAS-Nummer: 86801-04-9 |