Adipohydrazid

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Adipyl hydrazide

018159-5G
FLUO018159-5GEA 0 EUR
FLUO018159-5G
Adipohydrazid
Adipohydrazid
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 446 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007614
CAS-Nummer: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR