4-Allyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018164-10G
FLUO018164-10GEA
162
EUR
FLUO018164-10G
4-Allyl-3-thiosemicarbazid
4-Allyl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₄H₉N₃S |
MDL:
MFCD00007619 CAS-Nummer: 3766-55-0 EINECS: 223-186-7 |