Allylthioharnstoff

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Tiosinamin, N-Allylthioharnstoff

018165-10G
FLUO018165-10GEA 0 EUR
FLUO018165-10G
Allylthioharnstoff
Allylthioharnstoff
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Molecular Weight: 116,19 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Dichte: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR