Anthranilamid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2-Aminobenzamid, Anthranilsäureamid, 2-Aminobenzoesäureamid

018166-25G
FLUO018166-25GEA 26.1 EUR
FLUO018166-25G
Anthranilamid
Anthranilamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Flammpunkt: >185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007981
CAS-Nummer: 88-68-6
EINECS: 201-851-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR