3-Aminobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Aminobenzoesäureamid
018167-5G
FLUO018167-5GEA
84.9
EUR
FLUO018167-5G
3-Aminobenzamid
3-Aminobenzamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 111…115 °C |
MDL:
MFCD00007989 CAS-Nummer: 3544-24-9 EINECS: 222-586-9 |