4-Aminobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Aminobenzoesäureamid
018168-25G
FLUO018168-25GEA
32.1
EUR
FLUO018168-25G
4-Aminobenzamid
4-Aminobenzamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007999 CAS-Nummer: 2835-68-9 EINECS: 220-612-3 |