Anthranilohydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Aminobenzhydrazid, 2-Aminobenzoesäurehydrazid, 2-Aminobenzol-1-carbohydrazid, 2-Aminobenzohydrazid
018170-10G
FLUO018170-10GEA
167
EUR
FLUO018170-10G
Anthranilohydrazid
Anthranilohydrazid
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151.17 g/mol Siedepunkt: 378 Schmelzpunkt: 123 |
MDL:
MFCD00017056 CAS-Nummer: 1904-58-1 EINECS: 217-604-7 |