2-Amino-3,5-dibrompyridin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

018180-10G
FLUO018180-10GEA 0 EUR
FLUO018180-10G
2-Amino-3,5-dibrompyridin
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 104 °C
MDL: MFCD00038041
CAS-Nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR