4-Morpholinoanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(4-Morpholinyl)aniline
018189-5G
FLUO018189-5GEA
42.9
EUR
FLUO018189-5G
4-Morpholinoanilin
4-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol |
MDL:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |