4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018195-1G
FLUO018195-1GEA
134
EUR
FLUO018195-1G
4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazid
4-Benzhydryl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₁₄H₁₅N₃S |
MDL:
MFCD00060586 CAS-Nummer: 21198-25-4 |