4-Benzylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Aminodiphenylmethane
018207-5G
FLUO018207-5GEA 84.9 EUR
FLUO018207-5G
4-Benzylanilin
4-Benzylanilin
Formel: C₁₃H₁₃N
Molecular Weight: 183,25 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00047861
CAS-Nummer: 1135-12-2