1-Benzyloxy-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
018223-5G
FLUO018223-5GEA
55.4
EUR
FLUO018223-5G
1-Benzyloxy-4-iodbenzol
1-Benzyloxy-4-iodbenzol
Formel:
C₁₃H₁₁IO Molecular Weight: 310,13 g/mol |
MDL:
MFCD00079704 CAS-Nummer: 19578-68-8 |