(4-Biphenyl)essigsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

018235-10G
FLUO018235-10GEA 0 EUR
FLUO018235-10G
(4-Biphenyl)essigsäure
(4-Biphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004351
CAS-Nummer: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03979

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR