2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
018241-1G
FLUO018241-1GEA
171
EUR
FLUO018241-1G
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
2,6-Bis(thiocyanatomethyl)-4-methylanisol
Formel:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ |
CAS-Nummer:
206559-38-8 |