3-Brombenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Bromobenzoic hydrazide
018243-10G
FLUO018243-10GEA 85.1 EUR
FLUO018243-10G
3-Brombenzhydrazid
3-Brombenzhydrazid
Formel: C₇H₇BrN₂O
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
MDL: MFCD00007600
CAS-Nummer: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4