2-Brombenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
018246-10G
FLUO018246-10GEA 203 EUR
FLUO018246-10G
2-Brombenzophenon
2-Brombenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO
Molecular Weight: 261,12 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Dichte: 1,4309 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00032462
CAS-Nummer: 13047-06-8
UN: 3077
ADR: 9,III