4-Brom-3-chlorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018253-1G
FLUO018253-1GEA
159
EUR
FLUO018253-1G
4-Brom-3-chlorbenzhydrazid
4-Brom-3-chlorbenzhydrazid
Formel:
C₇H₆BrClN₂O |
MDL:
MFCD00270096 CAS-Nummer: 148993-19-5 |