3-Brom-2,4-dichlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
018267-5G
FLUO018267-5GEA
575
EUR
FLUO018267-5G
3-Brom-2,4-dichlortoluol
3-Brom-2,4-dichlortoluol
Formel:
C₇H₅BrCl₂ |
MDL:
MFCD00079712 CAS-Nummer: 206559-41-3 |