4-Brom-1,3-dimethoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
018268-10G
FLUO018268-10GEA 30.8 EUR
FLUO018268-10G
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,507 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009844
CAS-Nummer: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0