4-Bromdiphenylmethan
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Benzyl-4-bromobenzene
018275-5G
018275-1G
FLUO018275-5GEA
269
EUR
FLUO018275-5G
FLUO018275-1G
4-Bromdiphenylmethan
4-Bromdiphenylmethan
Formel:
C₁₃H₁₁Br Molecular Weight: 247.130 g/mol |
MDL:
MFCD00053165 CAS-Nummer: 2116-36-1 |