2-Brom-5-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
018282-25G
FLUO018282-25GEA 84.9 EUR
FLUO018282-25G
2-Brom-5-iodtoluol
2-Brom-5-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,93 g/mol
MDL: MFCD00070749
CAS-Nummer: 202865-85-8