5-Bromisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
018286-10G
FLUO018286-10GEA 0 EUR
FLUO018286-10G
5-Bromisatosäureanhydrid
5-Bromisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄BrNO₃
Molecular Weight: 242,03 g/mol
MDL: MFCD00016921
CAS-Nummer: 4692-98-2