2-Brom-4-isopropylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
018287-5G
FLUO018287-5GEA
0
EUR
FLUO018287-5G
2-Brom-4-isopropylanilin
2-Brom-4-isopropylanilin
Formel:
C₉H₁₂BrN Molecular Weight: 214,1 g/mol Siedepunkt: 139…141 °C (20 mmHg) Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00051585 CAS-Nummer: 51605-97-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |