(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
018290-10G
FLUO018290-10GEA
0
EUR
FLUO018290-10G
(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril
(3-Brom-4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₉H₈BrNO Molecular Weight: 226,08 g/mol |
MDL:
MFCD00016391 CAS-Nummer: 772-59-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |