2-Brom-4-methylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-methoxytoluol, 1-Brom-2-methoxy-5-methylbenzol
018292-10G
FLUO018292-10GEA
0
EUR
FLUO018292-10G
2-Brom-4-methylanisol
2-Brom-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00017783 CAS-Nummer: 22002-45-5 EINECS: 244-705-3 |