2-Brom-p-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018293-5G
FLUO018293-5GEA
48.8
EUR
FLUO018293-5G
2-Brom-p-toluylsäure
2-Brom-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol |
MDL:
MFCD00045797 CAS-Nummer: 7697-27-0 |