4-Brom-o-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Brom-2-methylphenol, 5-Brom-2-hydroxytoluol, 1-Brom-4-hydroxy-3-methylbenzol
018299-5G
FLUO018299-5GEA
48.8
EUR
FLUO018299-5G
4-Brom-o-kresol
4-Brom-o-kresol
Formel:
C₇H₇BrO Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00055435 CAS-Nummer: 2362-12-1 |