4-Brom-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Brom-3-methylphenol, 2-Brom-5-hydroxytoluol, 1-Brom-4-hydroxy-2-methylbenzol
018300-10G
FLUO018300-10GEA 36.9 EUR
FLUO018300-10G
4-Brom-m-kresol
4-Brom-m-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
Siedepunkt: 142…145 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00079723
CAS-Nummer: 14472-14-1
EINECS: 238-464-3