4-Brom-2-nitroanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
018301-5G
FLUO018301-5GEA
33.8
EUR
FLUO018301-5G
4-Brom-2-nitroanisol
4-Brom-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ |
MDL:
MFCD00055529 CAS-Nummer: 33696-00-3 EINECS: 251-642-5 |