1-Brom-4-pentylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Brom-pentylbenzol, (4-Bromphenyl)pentan, p-Brom-pentylbenzol
018302-1G
018302-5G
FLUO018302-1GEA
31.1
EUR
FLUO018302-1G
FLUO018302-5G
1-Brom-4-pentylbenzol
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel:
C₁₁H₁₅Br Molecular Weight: 227.14 g/mol |
MDL:
MFCD00061113 CAS-Nummer: 51554-95-1 |