N-(5-Brompentyl)phthalimid
Lieferant: FLUOROCHEM
018303-10G
FLUO018303-10GEA
116
EUR
FLUO018303-10G
N-(5-Brompentyl)phthalimid
N-(5-Brompentyl)phthalimid
Formel:
C₁₃H₁₄BrNO₂ |
MDL:
MFCD00060522 CAS-Nummer: 954-81-4 |